주요 문서
AOBH042EEA6D
AOBChem
2,4-Dichloro-3-fluorophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.81
MDL number:
Iupac Name
(2,4-dichloro-3-fluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl2FO2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
InChI key
XPVWUAXQQRBFOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-3-fluorophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18383.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)