주요 문서
AOB945511974
AOBChem
3-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.64
MDL number:
Iupac Name
(3-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-6-3-4-7(5-11)9(12-2)8(6)10/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChI key
PXVNMPGQUVLTBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-methoxy-4-methylbenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32770.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)