주요 문서
AOB945511939
AOBChem
3,5-Difluoro-4-methylanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.15
MDL number:
Iupac Name
1,3-difluoro-5-methoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5-7(9)3-6(11-2)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
WQYFSXVVMFVCQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-methylanisole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32676.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)