주요 문서
AOB945511902
AOBChem
3-Chloro-2-ethoxy-4-formylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-2-ethoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8-7(9)6(5-11)3-4-10-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DUMPPOIISAAALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-ethoxy-4-formylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32611.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)