주요 문서
AOB945511811
AOBChem
5-Bromo-4-chloro-pyridine-3-carbaldehyde hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.91
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-4-chloronicotinaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H3BrClNO.ClH/c7-5-2-9-1-4(3-10)6(5)8;/h1-3H;1H
InChI key
ROXOSXBSRHVOEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-chloro-pyridine-3-carbaldehyde-hydrochloride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32284.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)