주요 문서
AOB945511778
AOBChem
Methyl 2-chloro-6-ethoxynicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.64
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-ethoxynicotinate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-3-14-7-5-4-6(8(10)11-7)9(12)13-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
KLZVXJYAXMLBIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-chloro-6-ethoxynicotite.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28671.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)