주요 문서
AOB945511735
AOBChem
6-Chloro-5-methylnicotinic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.64
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-chloro-5-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-3-13-9(12)7-4-6(2)8(10)11-5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ARMQAPYXINXSLX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methylnicotinic-acid-ethyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21590.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)