주요 문서
AOB640097841
AOBChem
2,4-Difluoro-3-methylphenylboronic acid picol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.08
MDL number:
Iupac Name
2-(2,4-difluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BF2O2/c1-8-10(15)7-6-9(11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
InChI key
HDAKNAMXPKYUCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-difluoro-3-methylphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32224.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)