주요 문서
AOB640097782
AOBChem
(6-Chloro-5-methoxypyridin-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.6
MDL number:
Iupac Name
(6-chloro-5-methoxy-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c1-11-6-2-5(4-10)3-9-7(6)8/h2-3,10H,4H2,1H3
InChI key
RZQRRUODDCZJOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methoxypyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32022.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)