주요 문서
AOB640097768
AOBChem
2-Benzyloxy-3-fluorobenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.25
MDL number:
Iupac Name
(2-(benzyloxy)-3-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H13FO2/c15-13-8-4-7-12(9-16)14(13)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,16H,9-10H2
InChI key
YBGUZEDVAZYDAH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-3-fluorobenzyl-alcohol.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31926.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)