주요 문서
AOB640097758
AOBChem
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid picol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
366.97
MDL number:
Iupac Name
2-(3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H15BBrF3O3/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)8-5-9(15)7-10(6-8)19-13(16,17)18/h5-7H,1-4H3
InChI key
LHVHGIUPEAOMSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-trifluoromethoxy-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31867.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)