주요 문서
AOB640097637
AOBChem
3-Chloro-6-fluoro-2-methoxyphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.57
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-2-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2/c1-11-7-4(8)2-3-5(9)6(7)10/h2-3,10H,1H3
InChI key
CHZISEPZSVSYTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-6-fluoro-2-methoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31217.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)