주요 문서
AOB640097481
AOBChem
Methyl 2-Bromo-6-fluoro-3-(methylsulfanyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.13
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2S/c1-13-9(12)7-5(11)3-4-6(14-2)8(7)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
RCEJVPKINUQTGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-bromo-6-fluoro-3-methylsulfanyl-benzoate.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30958.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)