주요 문서
AOB640097348
AOBChem
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid picol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.57
MDL number:
Iupac Name
2-(2-chloro-4-ethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BClO3/c1-6-17-10-7-8-11(12(16)9-10)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h7-9H,6H2,1-5H3
InChI key
YLQJPAOZRKWNGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-ethoxyphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30673.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)