주요 문서
AOB640097308
AOBChem
Potassium 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-trifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
237.43
MDL number:
Iupac Name
potassium (2-chloro-5-fluoro-4-pyridinyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C5H2BClF4N.K/c7-5-1-3(6(9,10)11)4(8)2-12-5;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
AGNGKUFXSUVGPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/potassium-2-chloro-5-fluoropyridine-4-trifluoroborate.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30540.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)