주요 문서
AOB640097289
AOBChem
4-(Cyclohexylaminocarbonyl)phenylboronic acid picol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
329.25
MDL number:
Iupac Name
N-cyclohexyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C19H28BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h10-13,16H,5-9H2,1-4H3,(H,21,22)
InChI key
OCYOLMGXEYLCPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-cyclohexylaminocarbonyl-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30520.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)