주요 문서
AOB640097214
AOBChem
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.15
MDL number:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO/c1-4-2-3-5(8(11)12)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI key
JWPKXGWPXBRCLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-methylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30302.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)