주요 문서
AOB640097211
AOBChem
Methyl 2,3-difluoro-4-methylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,3-difluoro-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5-3-4-6(9(12)13-2)8(11)7(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
YCFUSIDKEYANIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-difluoro-4-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30299.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)