주요 문서
AOB640097191
AOBChem
3-Benzyloxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.24
MDL number:
Iupac Name
(3-(benzyloxy)-2,6-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H12F2O2/c15-12-6-7-13(14(16)11(12)8-17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,17H,8-9H2
InChI key
FSQJCQOKVDNXJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-benzyloxy-2-6-difluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30225.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)