주요 문서
AOB640097156
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.5
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClINO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
OPGOFBZQGKIHRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30086.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)