주요 문서
AOB640097148
AOBChem
5-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.18
MDL number:
Iupac Name
2-(5-isopropoxy-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C16H25BO3/c1-11(2)18-13-9-8-12(3)14(10-13)17-19-15(4,5)16(6,7)20-17/h8-11H,1-7H3
InChI key
WDOQOPRNMWSMDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/5-isopropoxy-2-methylphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30076.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)