주요 문서
AOB640097051
AOBChem
Methyl 4-chloro-3-isopropylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.68
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)9-6-8(11(13)14-3)4-5-10(9)12/h4-7H,1-3H3
InChI key
UELQFDOQTGGERT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-chloro-3-isopropylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29643.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)