주요 문서
AOB640096936
AOBChem
4-Benzyloxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid picol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
394.2
MDL number:
Iupac Name
2-(4-(benzyloxy)-2-(trifluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C20H22BF3O4/c1-18(2)19(3,4)28-21(27-18)16-11-10-15(12-17(16)26-20(22,23)24)25-13-14-8-6-5-7-9-14/h5-12H,13H2,1-4H3
InChI key
ZFPMEIIBDBBHCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-benzyloxy-2-trifluoromethoxy-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29198.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)