주요 문서
AOB640096780
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.56
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H10BrClN2O/c11-7-5-8(9(12)13-6-7)10(15)14-3-1-2-4-14/h5-6H,1-4H2
InChI key
BGJWDYNITVXSRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloro-3-pyrrolidine-1-carbonyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28452.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)