주요 문서
AOB640096575
AOBChem
5-Ethoxy-2-methylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.2
MDL number:
Iupac Name
5-ethoxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-5-4-8(2)9(6-10)7-11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
YQWRIQQXCVOGNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethoxy-2-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27599.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)