주요 문서
AOB640096435
AOBChem
1-Bromo-4-fluoro-2-propoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.08
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-2-5-12-9-6-7(11)3-4-8(9)10/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI key
UYIYJCJNTNUSBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-fluoro-2-propoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27166.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)