주요 문서
AOB640096317
AOBChem
2-Fluoro-5-phenylpyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.2
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-phenylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-11-10(12(15)16)6-9(7-14-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,15,16)
InChI key
VWCVAVZUHKUAAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-phenylpyridine-3-carboxylic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26858.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)