주요 문서
AOB640096310
AOBChem
2-Methyl-5-bromobiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.13
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C13H11Br/c1-10-7-8-12(14)9-13(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI key
WLUPXYLAXHKVKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-methyl-5-bromobiphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26839.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)