주요 문서
AOB640096190
AOBChem
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.9
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrFIO/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H
InChI key
MWUXAOMZMWNGMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-fluoro-2-iodophenol.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26523.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)