주요 문서
AOB640095838
AOBChem
2-Fluoro-3-methyl-5-phenylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.22
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-3-methyl-5-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c1-9-7-11(8-14-12(9)13)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
InChI key
QWHFGCKJZFJJRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methyl-5-phenylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25758.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)