주요 문서
AOB640095803
AOBChem
4'-Fluoro-2'-methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.24
MDL number:
Iupac Name
4'-fluoro-2'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H11FO2/c1-17-14-8-12(15)5-6-13(14)11-4-2-3-10(7-11)9-16/h2-9H,1H3
InChI key
HRAWMDVXVSYFDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-methoxybiphenyl-3-carbaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25640.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)