주요 문서
AOB640095796
AOBChem
2,5-Dimethoxy-3-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
MDL number:
Iupac Name
2,5-dimethoxy-3-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-6-4-7(10-2)5-9-8(6)11-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
DCEUTPDEPYBRMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dimethoxy-3-methylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25627.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)