주요 문서
AOB640095589
AOBChem
4-Amino-3-fluorobiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.22
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c13-11-8-10(6-7-12(11)14)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
InChI key
XZXOKGACURMTIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-amino-3-fluorobiphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25073.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)