주요 문서
AOB640095542
AOBChem
2-Fluoro-5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.19
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C12H7F4NO/c13-11-6-3-9(7-17-11)8-1-4-10(5-2-8)18-12(14,15)16/h1-7H
InChI key
SIYXRLWNYOOUNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-4-trifluoromethoxy-phenyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24903.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)