주요 문서
AOB640095523
AOBChem
4-Chloro-3-isopropylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.65
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-3-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c1-7(2)9-5-8(6-12)3-4-10(9)11/h3-7H,1-2H3
InChI key
SMDNJVODZCCOMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-isopropylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24865.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)