주요 문서
AOB640095475
AOBChem
6-Isopropoxy-2-methylpyridine-3-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.03
MDL number:
Iupac Name
(6-isopropoxy-2-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H14BNO3/c1-6(2)14-9-5-4-8(10(12)13)7(3)11-9/h4-6,12-13H,1-3H3
InChI key
ZWVRPRGIYXIPRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-isopropoxy-2-methylpyridine-3-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24747.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)