주요 문서
AOB640095268
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-6(10)3-8(9)7(5)4-11/h2-4H,1H3
InChI key
HQTWYBVWOIOMBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24330.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)