주요 문서
AOB640095211
AOBChem
2-Fluoro-6-(methylthio)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-6-(methylsulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
STCGISDXTCOTRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-6-methylthio-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24105.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)