주요 문서
AOB640094659
AOBChem
5-Chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.57
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-6-2-5(9)4(7)3-8-6/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
UGRXQMRKJKJLHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22149.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)