주요 문서
AOB640094654
AOBChem
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.03
MDL number:
Iupac Name
[2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O2/c9-7-3-6(14-8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
InChI key
UUWJYAPZRFZVRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-trifluoromethoxy-benzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22139.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)