주요 문서
AOB640094637
AOBChem
(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.01
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-5-1-4(3-10)6(8)9-2-5/h1-2,10H,3H2
InChI key
LWJZBGIOIZYWAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22092.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)