주요 문서
AOB640094631
AOBChem
4-Isobutoxybiphenyl-4'-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.33
MDL number:
Iupac Name
4'-isobutoxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H18O3/c1-12(2)11-20-16-9-7-14(8-10-16)13-3-5-15(6-4-13)17(18)19/h3-10,12H,11H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
CEIXAQTZSWOQDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-isobutoxybiphenyl-4-carboxylic-acid.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22080.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)