주요 문서
AOB640094468
AOBChem
5-Chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.56
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c1-10-5-2-4(7)3-9-6(5)8/h2-3H,1H3
InChI key
IFIHQDCDSBTEJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21407.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)