주요 문서
AOB640094203
AOBChem
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.06
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-6-2-7(5-10-11)4-8(9)3-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
PMPLWOGTANYTDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-methylbenzaldehyde-oxime.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20409.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)