주요 문서
AOB640093374
AOBChem
2,6-Dichloro-3-nitrophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.82
MDL number:
Iupac Name
2,6-dichloro-3-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl2NO4/c8-3-1-2-4(10(13)14)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI key
ZLBSACXTTUJLJN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-3-nitrophenylboronic-acid.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17532.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)