주요 문서
AOB640093312
AOBChem
3-Fluoro-5-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.04
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H13BFNO4/c13-10-6-8(5-9(7-10)12(16)17)11(15)14-1-3-18-4-2-14/h5-7,16-17H,1-4H2
InChI key
JTGJWGMJQRLWIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-morpholine-4-carbonyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17333.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)