주요 문서
AOB640093226
AOBChem
5-Carboxy-4-chloro-2-fluorophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.38
MDL number:
Iupac Name
5-borono-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClFO4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,13-14H,(H,11,12)
InChI key
JITGPPMCCAVZCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-carboxy-4-chloro-2-fluorophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17049.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)