주요 문서
AOB640093137
AOBChem
3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.59
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8-5(4-11)7(10)3-2-6(8)9/h2-4H,1H3
InChI key
OPMSCXSRRGJFGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-6-fluoro-2-methoxybenzaldehyde.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16798.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)