주요 문서
AOB640093091
AOBChem
2,3-Difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.18
MDL number:
Iupac Name
2,3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-6(2)14-9-4-3-8(11)10(12)7(9)5-13/h3-6H,1-2H3
InChI key
UYQUIVNHTRFGKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16651.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)