주요 문서
AOB640092977
AOBChem
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.59
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-6(4-11)8(10)3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
NRYMNJWMQFXIAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16217.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)